Documentos Principais
335037
Sigma-Aldrich
Dihydridotetrakis(triphenylphosphine)ruthenium(II)
Sinônimo(s):
Tetrakis(triphenylphosphine)ruthenium dihydride
Selecione um tamanho
500 MG
R$ 1.163,00
R$ 1.163,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
500 MG
R$ 1.163,00
About This Item
Fórmula linear:
[(C6H5)3P]4RuH2
Número CAS:
Peso molecular:
1156.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.163,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
powder
Nível de qualidade
adequação da reação
core: ruthenium
reagent type: catalyst
pf
181-183 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[RuH2].c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.c4ccc(cc4)P(c5ccccc5)c6ccccc6.c7ccc(cc7)P(c8ccccc8)c9ccccc9.c%10ccc(cc%10)P(c%11ccccc%11)c%12ccccc%12
InChI
1S/4C18H15P.Ru.2H/c4*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;;;/h4*1-15H;;;
chave InChI
RXFATFKBDIQXLS-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Catalyst for hydration of nitriles, isomerization of alkynes,Knoevenagel reactions and conjugate additions, and transferhydrogenation
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Murahashi, S-I.; Sasao, S. et al.
The Journal of Organic Chemistry, 57, 2521-2521 (1992)
Ma, D.; Lu, X.
Tetrahedron Letters, 30, 843-843 (1989)
Naota, T.; Taki, H. et al.
Journal of the American Chemical Society, 111, 5954-5954 (1989)
Artigos
Knoevenagel Condensation is an organic reaction named after Emil Knoevenagel. It is a classic C-C bond formation reaction and a modification of the Aldol Condensation.