Documentos Principais
332011
Sigma-Aldrich
4-Acetyl-4-phenylpiperidine hydrochloride
98%
Sinônimo(s):
1-(4-Phenyl-4-piperidinyl)-ethanone hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H17NO · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
239.74
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
pf
232-234 °C (lit.)
solubilidade
water: soluble(lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].CC(=O)C1(CCNCC1)c2ccccc2
InChI
1S/C13H17NO.ClH/c1-11(15)13(7-9-14-10-8-13)12-5-3-2-4-6-12;/h2-6,14H,7-10H2,1H3;1H
chave InChI
JYDHZOIDIWUHDB-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
4-Acetyl-4-phenylpiperidine hydrochloride generates acetylperoxyl radical via laser flash photolysis in the presence of oxygen.
Aplicação
Reactant for synthesis of neurotransmitter transport inhibitors with activity at dopamine receptor sites
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Laser flash photolysis of new water-soluble peroxyl radical precursor.
El-Agamey A.
Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 203(1), 13-17 (2009)