Documentos
8.22292
Sigma-Aldrich
4-Nitroaniline
for synthesis
Sinônimo(s):
4-Nitroaniline, p-Nitraniline
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H6N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
138.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
Número do índice EC:
202-810-1
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
1.33 hPa ( 142 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
forma
solid
temperatura de autoignição
500 °C
pb
>331 °C/1013 hPa (decomposition)
pf
148 °C
temperatura de transição
flash point 199 °C
solubilidade
0.5 g/L
densidade
1.44 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
630 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C6H6N2O2/c7-5-1-3-6(4-2-5)8(9)10/h1-4H,7H2
chave InChI
TYMLOMAKGOJONV-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 146 °C
Melting range (upper value): ≤ 150 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
415.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
213.0 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 8
1 of 8