331910
2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-one
98%
Sinônimo(s):
(±)-2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-one, 4-Amino-2-cyclopentene-1-carboxylic acid lactam
Selecione um tamanho
Ensaio
98%
p.e.
102-106 °C/0.25 mmHg (lit.)
pf
54-58 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=C1N[C@H]2C[C@@H]1C=C2
InChI
1S/C6H7NO/c8-6-4-1-2-5(3-4)7-6/h1-2,4-5H,3H2,(H,7,8)/t4-,5+/m0/s1
chave InChI
DDUFYKNOXPZZIW-CRCLSJGQSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?