Documentos
488364
Sigma-Aldrich
Succinic acid-2,3-13C2
99 atom % 13C
Sinônimo(s):
Butanedioic acid-2,3-13C2
About This Item
Fórmula linear:
HO2C13CH213CH2CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
120.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
99 atom % 13C
forma
solid
pb
235 °C
pf
187-190 °C (lit.)
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)[13CH2][13CH2]C(O)=O
InChI
1S/C4H6O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)/i1+1,2+1
chave InChI
KDYFGRWQOYBRFD-ZDOIIHCHSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Artigos
Isotopic Labeling for NMR Spectroscopy of Biological Solids;