Documentos
738921
Sigma-Aldrich
α,α−Trehalose-13C12
99 atom % 13C, 99% (CP)
Sinônimo(s):
α-D-Glucopyranosyl-α-D-glucopyranoside-13C12, D-Trehalose-13C12
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13C12H22O11
Peso molecular:
354.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
99% (CP)
forma
powder
alteração de massa
M+12
cadeia de caracteres SMILES
O[13CH2][13C@H]1O[13C@H](O[13C@H]2O[13C@H]([13CH2]O)[13C@@H](O)[13C@H](O)[13C@H]2O)[13C@H](O)[13C@@H](O)[13C@@H]1O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-3-5(15)7(17)9(19)11(21-3)23-12-10(20)8(18)6(16)4(2-14)22-12/h3-20H,1-2H2/t3-,4-,5-,6-,7+,8+,9-,10-,11-,12-/m1/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,12+1
chave InChI
HDTRYLNUVZCQOY-OSKVYJSUSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1