X0200000
Xylose
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
D-(+)-Xylose
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
xylose
fabricante/nome comercial
EDQM
pf
154-158 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@@H]1COC(O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C5H10O5/c6-2-1-10-5(9)4(8)3(2)7/h2-9H,1H2/t2-,3+,4-,5?/m1/s1
chave InChI
SRBFZHDQGSBBOR-IOVATXLUSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)