Documentos Principais
331074
Sigma-Aldrich
(4R)-4-(2-Hydroxyethyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane
96%
Sinônimo(s):
2-[(4R)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl]ethanol
Selecione um tamanho
5 G
R$ 3.120,00
R$ 3.120,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 3.120,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H14O3
Número CAS:
Peso molecular:
146.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 3.120,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
96%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.4390 (lit.)
p.e.
207 °C (lit.)
densidade
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ether
hydroxyl
ketal
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)OC[C@@H](CCO)O1
InChI
1S/C7H14O3/c1-7(2)9-5-6(10-7)3-4-8/h6,8H,3-5H2,1-2H3/t6-/m1/s1
chave InChI
YYEZYENJAMOWHW-ZCFIWIBFSA-N
Aplicação
(4R)-4-(2-Hydroxyethyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane can be used:
  • To introduce a chiral center selectively in the carbon chain C10 during the total synthesis of protectin D1.[1]
  • As a starting material in the total synthesis of an anti-diabetic molecule cytopiloyne.[2]
  • As a starting material in the preparation of 4-15N-amino-2-butane-1,2-diol, which is used to synthesize 15N-labeled oligodeoxynucleotides.[3]
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
222.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
106 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Total synthesis of the potent anti-inflammatory lipid mediator Protectin D1.
Rodriguez AR and Spur BW.
Tetrahedron Letters, 55(43), 6011-6015 (2014)
Total synthesis of the potent anti-inflammatory lipid mediator Protectin D1
Rodriguez AR and Spur BW
Tetrahedron Letters, 55(43), 6011-6015 (2014)
Spectroscopic characterization of interstrand carbinolamine cross-links formed in the 5′-CpG-3′sequence by the acrolein-derived γ-OH-1, N 2-propano-2′-deoxyguanosine DNA Adduct
Cho Y, et al.
Journal of the American Chemical Society, 127(50), 17686-17696 (2005)
The First Total Synthesis of Cytopiloyne, an Anti-Diabetic, Polyacetylenic Glucoside
Kumar CR, et al.
Chemistry?A European Journal , 17(31), 8696-8703 (2011)