Documentos
59539
Sigma-Aldrich
(4S,5S)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4,5-dimethanol
≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
Sinônimo(s):
(+)-2,3-O-Isopropylidene-L-threitol, (4S,5S)-4,5-Bis(hydroxymethyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H14O4
Número CAS:
Peso molecular:
162.18
Beilstein:
1280797
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
forma
solid
atividade óptica
[α]20/D +3.0±0.5°, c = 5% in ethanol
pb
92-94 °C/0.1 mmHg (lit.)
pf
46-50 °C
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)O[C@@H](CO)[C@H](CO)O1
InChI
1S/C7H14O4/c1-7(2)10-5(3-8)6(4-9)11-7/h5-6,8-9H,3-4H2,1-2H3/t5-,6-/m0/s1
chave InChI
INVRLGIKFANLFP-WDSKDSINSA-N
Aplicação
(4S,5S)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4,5-dimethanol can be used:
  • As a key intermediate for the preparation of (6Z)-cis-9S,10R-epoxy-nonadecene, a female sex pheromone of elm spanworm.
  • To prepare a chiral diphosphite ligand by reacting with phosphorochloridite using excess of NEt3. 
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite a Biblioteca de Documentos
Synthesis of chiral alkenyl epoxides: the sex pheromone of the elm spanworm Ennomus subsignaria (Hubner)(Lepidoptera: Geometridae)
MaGee DI, et al.
Tetrahedron, 67(29), 5329-5338 (2011)
Modular chiral diphosphite derived from l-tartaric acid. Applications in metal-catalyzed asymmetric reactions
Rosas-Hern'andez A, et al.
J. Mol. Catal. A: Chem., 328(1-2), 68-75 (2010)