Documentos
571326
Sigma-Aldrich
(4S)-(+)-4-(2-Hydroxyethyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane
96%
Sinônimo(s):
(S)-(+)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolane-4-ethanol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H14O3
Número CAS:
Peso molecular:
146.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
96%
forma
liquid
atividade óptica
[α]20/D +2°, c = 1% in chloroform
índice de refração
n20/D 1.4380 (lit.)
pb
98 °C/15 mmHg (lit.)
densidade
1.027 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)OC[C@H](CCO)O1
InChI
1S/C7H14O3/c1-7(2)9-5-6(10-7)3-4-8/h6,8H,3-5H2,1-2H3/t6-/m0/s1
chave InChI
YYEZYENJAMOWHW-LURJTMIESA-N
Aplicação
(4S)-(+)-4-(2-Hydroxyethyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane may be used in the preparation (prop-2-ynyloxy)ethyl-tethered dioxolanes via O-propargylation. It may also be used as an intermediate in the total synthesis of rugulactone.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
213.1 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
100.6 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visite a Biblioteca de Documentos
Asymmetric total synthesis of rugulactone, an a-pyrone from Cryptocarya rugulosa.
Allais F, et al.
Synthesis, 2010(16), 2787-2793 (2010)
Gold-catalyzed direct cycloketalization of acetonide-tethered alkynes in the presence of water.
Alcaide B, et al.
Tetrahedron, 68(46), 9391-9396 (2012)