H29404
1-(2-Hydroxyethyl)pyrrolidine
97%
Sinônimo(s):
2-Pyrrolidinoethanol, Pyrrolidine-1-ethanol
Ensaio
97%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.4713
pb
79-81 °C/13 mmHg (lit.)
densidade
0.985 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OCCN1CCCC1
InChI
1S/C6H13NO/c8-6-5-7-3-1-2-4-7/h8H,1-6H2
chave InChI
XBRDBODLCHKXHI-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
132.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
56 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter