Documentos Principais
280372
Sigma-Aldrich
1-Butylpyrrolidine
98%
Selecione um tamanho
100 ML
R$ 2.915,00
R$ 2.915,00
Previsão de entrega em17 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 ML
R$ 2.915,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H17N
Número CAS:
Peso molecular:
127.23
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 2.915,00
Previsão de entrega em17 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.44 (lit.)
p.e.
155-157 °C/754 mmHg (lit.)
densidade
0.814 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCN1CCCC1
InChI
1S/C8H17N/c1-2-3-6-9-7-4-5-8-9/h2-8H2,1H3
chave InChI
JSHASCFKOSDFHY-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
1-Butylpyrrolidine has been used in:
  • microwave-assisted synthesis of ionic liquid precursor, 1-butyl-1-methylpyrrolidinium methylcarbonate[1]
  • [N,N-methylbutylpyrrolidinium] thiosalicylate, ionic liquid[2]
Pictogramas
FlameSkull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
96.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
36 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
Giridhar Pulletikurthi et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 46(2), 455-464 (2016-12-14)
The mixtures of 1-butylpyrrolidine and ZnCl
Synthesis, characterization and thermal properties of thiosalicylate ionic liquids.
Wilfred CD and Mustafa FB.
Journal of Chemical Sciences (Bangalore), 125(6), 1511-1515 (2013)
Giridhar Pulletikurthi et al.
Chemistry, an Asian journal, 12(20), 2684-2693 (2017-08-05)
Electrostatic interactions are characteristic of ionic liquids (ILs) and play a pivotal role in determining the formation of species when solutes are dissolved in them. The formation of new species/complexes has been investigated for certain ILs. However, such investigations have
Optimised microwave-assisted synthesis of methylcarbonate salts: a convenient methodology to prepare intermediates for ionic liquid libraries.
Holbrey JD, et al.
Green Chemistry, 12(3), 407-413 (2010)