Documentos Principais
332186
Sigma-Aldrich
1-Octyl-2-pyrrolidone
98%
Sinônimo(s):
1-Octyl-2-pyrrolidinone, N-Octyl-2-pyrrolidinone, N-Octyl-2-pyrrolidone, N-Octylbutyrolactam, N-Octylpyrrolidinone, N-Octylpyrrolidone, N-n-Octyl-α-pyrrolidone, N-n-Octyl-2-pyrrolidone
Selecione um tamanho
250 ML
R$ 809,00
1 L
R$ 2.413,00
R$ 809,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
250 ML
R$ 809,00
1 L
R$ 2.413,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H23NO
Número CAS:
Peso molecular:
197.32
Beilstein:
1526318
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 809,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.465 (lit.)
p.e.
170-172 °C/15 mmHg (lit.)
pf
−25 °C (lit.)
densidade
0.92 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCN1CCCC1=O
InChI
1S/C12H23NO/c1-2-3-4-5-6-7-10-13-11-8-9-12(13)14/h2-11H2,1H3
chave InChI
WPPOGHDFAVQKLN-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
1-Octyl-2-pyrrolidone is a permeation enhancer and its effect in transport of steroidal permeants across hairless mouse skin was investigated via a parallel pathway skin model.[1]
Pictogramas
CorrosionEnvironment
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
287.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
142 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
K Yoneto et al.
Journal of pharmaceutical sciences, 87(2), 209-214 (1998-03-31)
In a previous study, the enhancing effects of a series of 1-alkyl-2-pyrrolidones (APs; 1-ethyl, 1-butyl, 1-hexyl, and 1-octyl-2-pyrrolidone) on the transport of steroidal permeants across hairless mouse skin were investigated via a parallel pathway skin model. Isoenhancement concentration conditions were