Key Documents
329843
Sigma-Aldrich
Potassium acetylacetonate hemihydrate
97%
Sinônimo(s):
Acetylacetone potassium derivative
About This Item
Fórmula linear:
CH3COCH=C(OK)CH3 · 0.5H2O
Número CAS:
Peso molecular:
147.21
Beilstein:
4157393
Código UNSPSC:
12352302
Ensaio
97%
pf
~235 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O.CC(=O)\C=C(\C)O[K]
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)