413046
Lithium acetylacetonate
97%
Sinônimo(s):
2,4-Pentanedione lithium derivative, Acetylacetone lithium derivative, Li(acac)
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
Formulário
solid
adequação da reação
core: lithium
pf
250 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Li+].C\C([O-])=C\C(C)=O
InChI
1S/C5H8O2.Li/c1-4(6)3-5(2)7;/h3,6H,1-2H3;/q;+1/p-1/b4-3-;
chave InChI
JTEOOCAGEXVCBQ-LNKPDPKZSA-M
Descrição geral
Aplicação
- Lithium acetylacetonate [Li(acac)] is used in the preparation of LiMn2O4 nanoparticles.[2]
- Li(acac) covered with aluminium was used as an efficient electron injection layer in research & development of organic light-emitting devices (OLEDs).[3]
- Fabrication of electrospun graphene-embedded Li4Ti5O12 nanofibers in research & development of lithium-ion batteries has been reported.[4]
Características e benefícios
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Artigos
Few Monolayer Atomic Layer Deposition (ALD) on Surfaces and Interfaces for Energy Applications