920312
Lithium hydroxide
anhydrous, 99.9% trace metals basis
Sinônimo(s):
LiOH
About This Item
Produtos recomendados
grau
anhydrous
Nível de qualidade
Ensaio
99.9% trace metals basis
pf
470 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Li+].[OH-]
InChI
1S/Li.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
chave InChI
WMFOQBRAJBCJND-UHFFFAOYSA-M
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1