Documentos Principais
249904
Sigma-Aldrich
3,3-Dimethylallyl bromide
technical grade, ~90%
Sinônimo(s):
1-Bromo-3-methyl-2-butene, Prenyl bromide
Selecione um tamanho
5 G
R$ 383,00
25 G
R$ 1.297,00
R$ 383,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 383,00
25 G
R$ 1.297,00
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2C=CHCH2Br
Número CAS:
Peso molecular:
149.03
Beilstein:
1420778
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 383,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
grau
technical grade
Nível de qualidade
Ensaio
~90%
Formulário
liquid
contém
silver wool as stabilizer
índice de refração
n20/D 1.489 (lit.)
p.e.
82-83 °C/150 mmHg (lit.)
densidade
1.29 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
alkyl halide
bromo
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C\C(C)=C\CBr
InChI
1S/C5H9Br/c1-5(2)3-4-6/h3H,4H2,1-2H3
chave InChI
LOYZVRIHVZEDMW-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
3,3-Dimethylallyl bromide has been used in the preparation of:
  • (±)-eldanolide[1]
  • 1-(3,3-dimethylallyl)-L-tryptophan[2]
  • (±)-fumagillin, antibiotic isolated from Aspergillus fumigattus[3]
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
104.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
40 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Biosynthesis of aromatic isoprenoids. Part 5. The preparation of 1-(3, 3-dimethylallyl)-L-tryptophan and cyclo-L-aianyl-1-(3, 3-dimethylallyl)-L-tryptophan and their non-incorporation into echinulin.
Grundon MF, et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 1294-1298 (1980)
A direct synthesis of (?)-eldanolide via the highly regioselective prenylation of 2-trimethylsiloxyfuran.
Jefford CW, et al.
Tetrahedron Letters, 28(9), 949-950 (1987)
A total synthesis of ( )-fumagillin.
E J Corey et al.
Journal of the American Chemical Society, 94(7), 2549-2550 (1972-04-05)