Documentos Principais
377716
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-Citronellyl bromide
95%
Sinônimo(s):
8-Bromo-2,6-dimethyl-2-octene
Selecione um tamanho
5 G
R$ 811,00
25 G
R$ 3.070,00
R$ 811,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 811,00
25 G
R$ 3.070,00
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2C=CHCH2CH2CH(CH3)CH2CH2Br
Número CAS:
Peso molecular:
219.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 811,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
95%
Formulário
liquid
atividade óptica
[α]20/D +6.8°, neat
índice de refração
n20/D 1.474 (lit.)
p.e.
111 °C/12 mmHg (lit.)
densidade
1.11 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
alkyl halide
bromo
cadeia de caracteres SMILES
C[C@H](CCBr)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/C10H19Br/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,10H,4,6-8H2,1-3H3/t10-/m0/s1
chave InChI
QPKCDMXLSDFCQD-JTQLQIEISA-N
Descrição geral
(S)-(+)-Citronellyl bromide is a chiral organic compound that is commonly used as a reagent in organic synthesis to prepare chiral building blocks with the citronellyl group, which is used in various organic syntheses. It can also be used in the formation of chiral catalysts, which are useful in the synthesis of enantiomerically pure compounds.
Aplicação
(S)-(+)-Citronellyl bromide can be used as a reactant in the Negishi cross-coupling reaction. It is also used in the synthesis of spiroacetal parts of spirofungin A and B by reacting with epoxy alcohol via alkyne–lactone coupling reaction and diastereomeric separation.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
203.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
95 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)