328464
2-Azetidinone
98%
Sinônimo(s):
β-Propiolactam, 2-Azacyclobutanone
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
p.e.
106 °C/15 mmHg (lit.)
pf
74-76 °C (lit.)
solubilidade
chloroform: very soluble(lit.)
ethanol: very slightly soluble(lit.)
water: very soluble(lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C1CCN1
InChI
1S/C3H5NO/c5-3-1-2-4-3/h1-2H2,(H,4,5)
chave InChI
MNFORVFSTILPAW-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?