Documentos Principais
696315
Sigma-Aldrich
1-Boc-3-azetidinone
97%
Sinônimo(s):
tert-Butyl-3-oxoazetidine-1-carboxylate
Selecione um tamanho
1 G
R$ 786,00
R$ 786,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 786,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H13NO3
Número CAS:
Peso molecular:
171.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 786,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
powder
pf
47-51 °C
grupo funcional
ketone
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N1CC(=O)C1
InChI
1S/C8H13NO3/c1-8(2,3)12-7(11)9-4-6(10)5-9/h4-5H2,1-3H3
chave InChI
VMKIXWAFFVLJCK-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
215.1 °F
Ponto de fulgor (°C)
101.7 °C
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)