249831
Methyl trifluoroacetate
99%
Sinônimo(s):
Methyl 2,2,2-trifluoroacetate, Methyl perfluoroacetate
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
5.77 psi ( 20 °C)
Ensaio
99%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.291 (lit.)
pb
43-43.5 °C (lit.)
densidade
1.273 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C3H3F3O2/c1-8-2(7)3(4,5)6/h1H3
chave InChI
VMVNZNXAVJHNDJ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
-4.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-20 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles