A94638
1-Aza-2-cyclooctanone
98%
Sinônimo(s):
2-Azacyclooctanone, 2-Azocanone, 2-Oxo-heptamethyleneimine, Enantholactam, Hexahydro-2(1H)-azocinone, Oenantholactam
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
forma
crystals
pb
148-150 °C/10 mmHg (lit.)
pf
35-38 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=C1CCCCCCN1
InChI
1S/C7H13NO/c9-7-5-3-1-2-4-6-8-7/h1-6H2,(H,8,9)
chave InChI
CJYXCQLOZNIMFP-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup