Documentos Principais
422371
Sigma-Aldrich
Vanadium(II) chloride
85%
Sinônimo(s):
Dichlorovanadium
Selecione um tamanho
1 G
R$ 666,00
5 G
R$ 2.325,00
R$ 666,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 666,00
5 G
R$ 2.325,00
About This Item
Fórmula linear:
VCl2
Número CAS:
Peso molecular:
121.85
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
R$ 666,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
85%
Formulário
powder
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: vanadium
densidade
3.09 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
battery manufacturing
cadeia de caracteres SMILES
Cl[V]Cl
InChI
1S/2ClH.V/h2*1H;/q;;+2/p-2
chave InChI
ITAKKORXEUJTBC-UHFFFAOYSA-L
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)