Documentos Principais
324469
Sigma-Aldrich
Ethyl 4-hydroxybenzimidate hydrochloride
96%
About This Item
Fórmula linear:
HOC6H4C(=NH)OC2H5·HCl
Número CAS:
Peso molecular:
201.65
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
96%
pf
173 °C (dec.) (lit.)
grupo funcional
ether
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.CCOC(=N)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C9H11NO2.ClH/c1-2-12-9(10)7-3-5-8(11)6-4-7;/h3-6,10-11H,2H2,1H3;1H
chave InChI
VKQSYNIFQPFOQX-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)