Documentos Principais
323071
Sigma-Aldrich
1,1′-Carbonylbis(2-methylimidazole)
97%
Sinônimo(s):
2,2′-Dimethyl-1,1′-carbonyldiimidazole
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H10N4O
Número CAS:
Peso molecular:
190.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
pf
218-220 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1nccn1C(=O)n2ccnc2C
InChI
1S/C9H10N4O/c1-7-10-3-5-12(7)9(14)13-6-4-11-8(13)2/h3-6H,1-2H3
chave InChI
XMFCLBUQBWFZBP-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)