Documentos
316938
Sigma-Aldrich
3-Methoxyphenylacetyl chloride
98%
About This Item
Fórmula linear:
CH3OC6H4CH2COCl
Número CAS:
Peso molecular:
184.62
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.5392 (lit.)
pb
120 °C/2 mmHg (lit.)
densidade
1.184 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COc1cccc(CC(Cl)=O)c1
InChI
1S/C9H9ClO2/c1-12-8-4-2-3-7(5-8)6-9(10)11/h2-5H,6H2,1H3
chave InChI
UZUYKYNVSJTWEH-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter