Key Documents
310883
Sigma-Aldrich
2,3,6-Trifluorobenzonitrile
99%
About This Item
Fórmula linear:
F3C6H2CN
Número CAS:
Peso molecular:
157.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
99%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.4706 (lit.)
densidade
1.359 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Fc1ccc(F)c(C#N)c1F
InChI
1S/C7H2F3N/c8-5-1-2-6(9)7(10)4(5)3-11/h1-2H
chave InChI
YWTXHALVWAISPR-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
2,3,6-Trifluorobenzonitrile may be used in chemical synthesis studies.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
174.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
79 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)