Ensaio
96%
Formulário
solid
p.e.
132-134 °C (lit.)
pf
97-100 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)[Si](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C4H9Cl3Si/c1-4(2,3)8(5,6)7/h1-3H3
chave InChI
MOOUPSHQAMJMSL-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
104.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
40 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?