Documentos Principais
307254
Sigma-Aldrich
Diisopropylphosphoramidous dichloride
95%
Sinônimo(s):
(Diisopropylamino)dichlorophosphine, Bis(isopropyl)aminodichlorophosphine, Dichloro(diisopropylamido)phosphorus, Dichloro(diisopropylamino)phosphine
About This Item
Fórmula linear:
[(CH3)2CH]2NPCl2
Número CAS:
Peso molecular:
202.06
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de substância PubChem:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
95%
Formulário
liquid
adequação da reação
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
índice de refração
n20/D 1.485 (lit.)
densidade
1.096 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)N(C(C)C)P(Cl)Cl
InChI
1S/C6H14Cl2NP/c1-5(2)9(6(3)4)10(7)8/h5-6H,1-4H3
chave InChI
UPPVRFOGRCBSJP-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reagent for the synthesis of peptides[1] and oligonucleotide analogues.[2]
Pictogramas
FlameCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
No data available
Ponto de fulgor (°C)
No data available
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Tetrahedron, 47, 2449-2449 (1991)
The Journal of Organic Chemistry, 59, 6687-6687 (1994)