Documentos Principais
303348
Sigma-Aldrich
Cyclopentadienyllithium
97%
Sinônimo(s):
1,3-Cyclopentadiene lithium complex, Lithium cyclopentadienide, Lithium cyclopentadienylide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H5Li
Número CAS:
Peso molecular:
72.03
Beilstein:
3535737
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
97%
adequação da reação
reagent type: ligand
cadeia de caracteres SMILES
[Li]C1C=CC=C1
InChI
1S/C5H5.Li/c1-2-4-5-3-1;/h1-5H;
chave InChI
JTVVTAXHEPEOQP-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Useful reagent for the preparation of metallocenes and cyclopentadienyl derivatives.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)