Documentos Principais
30192
Sigma-Aldrich
(R)-2-Aminohexane
≥97.0% (GC)
Sinônimo(s):
(R)-2-Hexylamine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H15N
Número CAS:
Peso molecular:
101.19
Beilstein:
5237601
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥97.0% (GC)
pureza óptica
enantiomeric ratio: >99.0:1.0 (GC)
cadeia de caracteres SMILES
CCCC[C@@H](C)N
InChI
1S/C6H15N/c1-3-4-5-6(2)7/h6H,3-5,7H2,1-2H3/t6-/m1/s1
chave InChI
WGBBUURBHXLGFM-ZCFIWIBFSA-N
Embalagem
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
129.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
54 °C
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)