Documentos Principais
458775
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-4-Benzyl-3-propionyl-2-oxazolidinone
99%
Selecione um tamanho
5 G
R$ 961,00
R$ 961,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 961,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H15NO3
Número CAS:
Peso molecular:
233.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 961,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
99%
Formulário
solid
atividade óptica
[α]20/D +97°, c = 1 in ethanol
pureza óptica
ee: 99% (HPLC)
pf
44-46 °C (lit.)
grupo funcional
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
CCC(=O)N1[C@H](COC1=O)Cc2ccccc2
InChI
1S/C13H15NO3/c1-2-12(15)14-11(9-17-13(14)16)8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,11H,2,8-9H2,1H3/t11-/m0/s1
chave InChI
WHOBYFHKONUTMW-NSHDSACASA-N
Aplicação
Versatile chiral auxiliary for asymmetric synthesis.[1]
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Ager, D.J., et al.
Aldrichimica Acta, 30, 3-3 (1997)