Documentos Principais
282022
Sigma-Aldrich
Acetic acid-13C2
99 atom % 13C
Selecione um tamanho
250 MG
R$ 1.361,00
1 G
R$ 4.255,00
R$ 1.361,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
250 MG
R$ 1.361,00
1 G
R$ 4.255,00
About This Item
Fórmula linear:
13CH313CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
62.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
R$ 1.361,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
densidade de vapor
2.07 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
11.4 mmHg ( 20 °C)
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
99% (CP)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
800 °F
Lim. expl.
16 %
p.e.
117-118 °C (lit.)
pf
16.2 °C (lit.)
densidade
1.083 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
[13CH3][13C](O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)/i1+1,2+1
chave InChI
QTBSBXVTEAMEQO-ZDOIIHCHSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
FlameCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
104.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
40 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)