295485
Bromomethane
≥99%
Sinônimo(s):
Methyl bromide
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
3.3 (20 °C, vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
1420 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99%
temperatura de autoignição
996 °F
Lim. expl.
~16 %
pb
4 °C (lit.)
pf
−94 °C (lit.)
solubilidade
water: soluble
densidade
3.3 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CBr
InChI
1S/CH3Br/c1-2/h1H3
chave InChI
GZUXJHMPEANEGY-UHFFFAOYSA-N
Produtos recomendados
recomendado
regulador
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Ozone 1 - Press. Gas Liquefied gas - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Respiratory system
Código de classe de armazenamento
2A - Gases
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
<-22.0 °F - liquid
Ponto de fulgor (°C)
< -30 °C - liquid
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves