339725
Chloromethane solution
1.0 M in tert-butyl methyl ether, anhydrous
Sinônimo(s):
Methyl chloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
anhydrous
Formulário
liquid
concentração
1.0 M in tert-butyl methyl ether
Impurezas
<0.005% water
densidade
0.765 g/mL at 25 °C
grupo funcional
alkyl halide
chloro
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCl
InChI
1S/CH3Cl/c1-2/h1H3
chave InChI
NEHMKBQYUWJMIP-UHFFFAOYSA-N
Embalagem
Compatible with the following:
- Aldrich® Sure/Pac™ station for liquefied gases Z566446
- PTFE Sealing tape Z104388 or Z221880
- Straight septum-inlet adapter Z118141 with septa Z565687 or Z565695
Informações legais
adaptador de entrada de septo
geralmente comprado junto com este produto
recomendado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Ozone 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
-29.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-34 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?