293008
Trimethylsulfoxonium chloride
98%
Sinônimo(s):
NSC 221182
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
forma
solid
adequação da reação
reaction type: C-C Bond Formation
pf
226-229 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].C[S+](C)(C)=O
InChI
1S/C3H9OS.ClH/c1-5(2,3)4;/h1-3H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
KQYWHJICYXXDSQ-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
- Polymerization of ylides
- X-H insertion
- One-pot sequential addition
- Cyclopropanation of enones
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3