Documentos Principais
303593
Sigma-Aldrich
Trimethylsulfonium methyl sulfate
98%
Selecione um tamanho
25 G
R$ 337,00
R$ 337,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 G
R$ 337,00
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)3S(OSO3CH3)
Número CAS:
Peso molecular:
188.27
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 337,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
solid
pf
92-94 °C (lit.)
grupo funcional
thioether
cadeia de caracteres SMILES
C[S+](C)C.COS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C3H9S.CH4O4S/c1-4(2)3;1-5-6(2,3)4/h1-3H3;1H3,(H,2,3,4)/q+1;/p-1
chave InChI
ANXKZXRDXAZQJT-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Aplicação
Useful reagent for the methylenation of aldehydes and ketones to form epoxides.[1]
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Synthetic Communications, 15, 749-749 (1985)