702757
Potassium tert-pentoxide solution
2 M in THF
Sinônimo(s):
Potassium tert-amylate, Potassium (2-methyl-2-butoxide), Potassium tert-pentylate
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
liquid
Nível de qualidade
concentração
2 M in THF
densidade
0.920 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
[K+].CCC(C)(C)[O-]
InChI
1S/C5H11O.K/c1-4-5(2,3)6;/h4H2,1-3H3;/q-1;+1
chave InChI
ZRLVQFQTCMUIRM-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Wittig reaction of ketoesters with methyltriphenylphosphonium bromide to synthesize alkenes.
- Palladium-catalyzed Buchwald-Hartwig amination reaction.
- To prepare potassium tert-pentoxide-crown ether complexes, which is used as a Lewis base catalyst in Mukaiyama aldol reaction.
- As an activator for (difluoromethyl)trimethylsilane to generate difluoromethyl-carbanion which reacts with isothiocyanate to synthesize α, α-difluoromethyl thioamide.
Características e benefícios
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
1.4 °F - Solvent
Ponto de fulgor (°C)
-17 °C - Solvent
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?