291587
Sodium amide
50 wt. % suspension in toluene
About This Item
Produtos recomendados
concentração
50 wt. % suspension in toluene
pb
400 °C (lit.)
pf
210 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
N[Na]
InChI
1S/H2N.Na/h1H2;/q-1;+1
chave InChI
ODZPKZBBUMBTMG-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Synthesis of allylic amines and amides
Synthesis of antibacterials
Aggregative activation and heterocyclic chemistry
Phenylation with diphenyliodonium chloride
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 3 - Water-react 2
Órgãos-alvo
Central nervous system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
39.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
4 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter