290084
2-Amino-4-methyl-3-nitropyridine
98%
Sinônimo(s):
2-Amino-3-nitro-4-picoline
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
pf
136-140 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccnc(N)c1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H7N3O2/c1-4-2-3-8-6(7)5(4)9(10)11/h2-3H,1H3,(H2,7,8)
chave InChI
IKMZGACFMXZAAT-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3