Documentos Principais
290092
Sigma-Aldrich
2-Amino-4-methyl-5-nitropyridine
98%
Selecione um tamanho
1 G
R$ 325,00
R$ 325,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 325,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H7N3O2
Número CAS:
Peso molecular:
153.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 325,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
solid
pf
223-225 °C (lit.)
grupo funcional
nitro
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cc(N)ncc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H7N3O2/c1-4-2-6(7)8-3-5(4)9(10)11/h2-3H,1H3,(H2,7,8)
chave InChI
GRBBNZYMXKTQAI-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
The crystal structure of 2-amino-4-methyl-5-nitropyridine was elucidated[1].
Aplicação
2-Amino-4-methyl-5-nitropyridine was used in the preparation of matrix mixture required to study new technical developments for the direct tissue analysis of peptides[2].
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
R Lemaire et al.
Analytical chemistry, 78(3), 809-819 (2006-02-02)
Direct analysis of tissue by MALDI-MS allows the acquisition of its biomolecular profile while maintaining the integrity of the tissue, giving cellular localization, and avoiding tedious extraction and purification steps. However, direct tissue analysis generally leads to some extent to
I Bryndal et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 96, 952-962 (2012-09-04)
The crystal structures of 2-amino-4-methyl-3-nitropyridine (I), 2-amino-4-methyl-3,5-dinitropyridine (II) and 2-amino-4-methyl-5-nitropyridine (III) have been determined. The compounds crystallize in the monoclinic P2(1)/n, triclinic P-1 and monoclinic C2/c space groups, respectively. These structures are stabilized by a combination of N-H···N and N-H···O