Documentos Principais
258717
Sigma-Aldrich
3,4-Dimethoxy-5-hydroxybenzaldehyde
98%
Sinônimo(s):
5-Hydroxyveratraldehyde
Selecione um tamanho
1 G
R$ 449,00
R$ 449,00
Previsão de entrega em01 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 449,00
About This Item
Fórmula linear:
HOC6H2(OCH3)2CHO
Número CAS:
Peso molecular:
182.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 449,00
Previsão de entrega em01 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
powder
p.e.
177-180 °C/12 mmHg (lit.)
pf
67-69 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
cadeia de caracteres SMILES
COc1cc(C=O)cc(O)c1OC
InChI
1S/C9H10O4/c1-12-8-4-6(5-10)3-7(11)9(8)13-2/h3-5,11H,1-2H3
chave InChI
NVLTWXMZECWWPC-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Timothy J Tschaplinski et al.
Biotechnology for biofuels, 5(1), 71-71 (2012-09-25)
Down-regulation of the caffeic acid 3-O-methyltransferase EC 2.1.1.68 (COMT) gene in the lignin biosynthetic pathway of switchgrass (Panicum virgatum) resulted in cell walls of transgenic plants releasing more constituent sugars after pretreatment by dilute acid and treatment with glycosyl hydrolases
Carsten Höltke et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 17(20), 7197-7208 (2009-09-22)
The expression and function of endothelin (ET) receptors is abnormal in cardiovascular diseases, tumor progression, and tumor metastasis. In this study, we prepared two [(18)F]-fluorinated derivatives of the non-peptide ET(A) receptor antagonist PD 156707 and evaluated their ET receptor binding