The dispersant used is based on polyphosphoric acid, and approximately 0.25 wt% of hydroxyapatite is used.
702153
Hidroxiapatita
nanoparticles, dispersion, 10 wt. % in H2O, <200 nm particle size (BET)
Sinônimo(s):
Calcium hydroxide phosphate, Calcium hydroxylapatite, Calcium hydroxyphosphate, Nano hydroxyapatatite, Pentacalcium hydroxide triphosphate
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
dispersion
nanoparticles
Nível de qualidade
contém
≤0.025 wt. % dispersant (non-metal based)
concentração
10 wt. % in H2O
área da superfície
14.3 m2/g , typical
tamanho de partícula
<200 nm (BET)
pH
4-6
densidade
1.038 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
[Ca++].[Ca++].[Ca++].[Ca++].O[Ca+].[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/5Ca.3H3O4P.H2O/c;;;;;3*1-5(2,3)4;/h;;;;;3*(H3,1,2,3,4);1H2/q5*+2;;;;/p-10
chave InChI
XYJRXVWERLGGKC-UHFFFAOYSA-D
Aplicação
- Um material de implante para substituto ósseo devido à sua semelhança química com o componente inorgânico do osso e às propriedades osteoindutivas.
- Um veículo para entrega de genes e medicamentos devido à sua capacidade de encapsulamento e afinidade com vários medicamentos e proteínas.
- Um emulsificante particulado sensível ao pH.
Características e benefícios
- Biocompatível
- Osteocondutor
- Estável em condições fisiológicas
- Alta resistência mecânica
Informações legais
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Nanoparticles can be used for applications such as growing cells for tissue engineering, nanocomposites used in orthopedics, and miniaturized sensors for DNA, pathogens, and chemicals.
-
What is the dispersant used?
1 answer-