21223
Hydroxyapatite
purum p.a., ≥90% (as Ca3(PO4)2, KT)
Sinônimo(s):
Calcium phosphate hydroxide, Durapatite, Hydroxylapatite
About This Item
Produtos recomendados
grau
purum p.a.
Nível de qualidade
Ensaio
≥90% (as Ca3(PO4)2, KT)
Formulário
powder
Impurezas
≤5% water (KFT)
perda
≤10% loss on ignition, 800 °C
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤500 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤2000 mg/kg
traços de cátion
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cu: ≤20 mg/kg
Fe: ≤400 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤10 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
[Ca++].[Ca++].[Ca++].[Ca++].O[Ca+].[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/5Ca.3H3O4P.H2O/c;;;;;3*1-5(2,3)4;/h;;;;;3*(H3,1,2,3,4);1H2/q5*+2;;;;/p-10
chave InChI
XYJRXVWERLGGKC-UHFFFAOYSA-D
Descrição geral
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?