Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.5179 (lit.)
p.e.
93-94 °C/16 mmHg (lit.)
densidade
0.997 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)CC(C)c1ccccc1
InChI
1S/C10H12O/c1-9(7-8-11)10-5-3-2-4-6-10/h2-6,8-9H,7H2,1H3
chave InChI
MYHGOWDLVRDUFA-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
206.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
97.00 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?