107395
Phenylacetaldehyde
≥90%
Sinônimo(s):
α-Tolyaldehyde
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥90%
índice de refração
n20/D 1.535 (lit.)
pb
195 °C
pf
−10 °C (lit.)
solubilidade
H2O: slightly soluble
alcohol: soluble
diethyl ether: soluble
densidade
1.027 g/mL at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=CCc1ccccc1
InChI
1S/C8H8O/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,7H,6H2
chave InChI
DTUQWGWMVIHBKE-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1A
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
154.4 °F - (External MSDS)
Ponto de fulgor (°C)
68 °C - (External MSDS)