139718
Trimethylphenylammonium tribromide
97%
Sinônimo(s):
Phenyltrimethylammonium bromide dibromide, Phenyltrimethylammonium bromide-perbromide, Phenyltrimethylammonium tribromide
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
forma
powder
pf
110-115 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Br[Br-]Br.C[N+](C)(C)c1ccccc1
InChI
1S/C9H14N.Br3/c1-10(2,3)9-7-5-4-6-8-9;1-3-2/h4-8H,1-3H3;/q+1;-1
chave InChI
PRXNKYBFWAWBNZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges