Documentos Principais
359904
Sigma-Aldrich
3,3-Dimethylbutyraldehyde
95%
Sinônimo(s):
3,3-Dimethylbutanal, tert-Butylacetaldehyde
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)3CCH2CHO
Número CAS:
Peso molecular:
100.16
Beilstein:
1735829
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
95%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.397 (lit.)
p.e.
104-106 °C (lit.)
densidade
0.798 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)CC=O
InChI
1S/C6H12O/c1-6(2,3)4-5-7/h5H,4H2,1-3H3
chave InChI
LTNUSYNQZJZUSY-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
55.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
13 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
A convenient synthesis of 3, 3-dimethylbutyraldehyde.
Guo Z, et al.
Synthetic Communications, 31(21), 3395-3399 (2001)
LIN H and LIN J.
Fine and Specialty Chemicals / Jing Xi Yu Zhuan Yong Hua Xue Pin, 15, 005-005 (2005)
Synlett, 2548-2548 (2006)
Preparation of 3, 3-Dimethylbutyraldehyde [J].
Guo-qin CHEN, et al.
Journal of Xiamen University (Natural Science), 4, 021-021 (2009)