288039
Methyltin trichloride
97%
Sinônimo(s):
Trichloromethylstannane
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
forma
solid
pb
171 °C (lit.)
pf
48-51 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C[Sn](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/CH3.3ClH.Sn/h1H3;3*1H;/q;;;;+3/p-3
chave InChI
YFRLQYJXUZRYDN-UHFFFAOYSA-K
acessório
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Órgãos-alvo
thymus,Nervous system
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges