Documentos Principais
287776
Sigma-Aldrich
(1S,2R)-(+)-N-Methylephedrine
99%
Sinônimo(s):
(+)-(1S,2R)-2-Dimethylamino-1-phenylpropanol, (+)-N-Methylephedrine
About This Item
Fórmula linear:
C6H5CH(OH)CH(CH3)N(CH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
179.26
Beilstein:
3198945
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
99%
Formulário
solid
atividade óptica
[α]20/D +29°, c = 5 in methanol
pf
87-90 °C (lit.)
grupo funcional
amine
hydroxyl
phenyl
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C[C@H]([C@@H](O)c1ccccc1)N(C)C
InChI
1S/C11H17NO/c1-9(12(2)3)11(13)10-7-5-4-6-8-10/h4-9,11,13H,1-3H3/t9-,11-/m1/s1
chave InChI
FMCGSUUBYTWNDP-MWLCHTKSSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)